PHR3358
Sulfamethoxazole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
3-Amino-5-methylisoxazole, Sulfamethoxazole Impurity C (Ph. Eur.), 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1631533
Confezionamento
pkg of 30 mg
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)