PHR3323
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Ibuprofen Impurity F (Ph. Eur.), β-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propyl alcohol, Ibuprofen alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(C)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
IZXWIWYERZDWOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)