PHR3322
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Ibuprofen EP Impurity Q, 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)