PHR3201
Meclofenamate Sodium
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Meclofenamic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1377803
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)