PHR3154
Trospium Chloride Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Benzilic acid, Diphenylglycolic acid
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1699311
Famiglia di API
trospium
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)