PHR3150
Trifluridine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Trifluorothymidine, α,α,α-Trifluorothymidine, 2′-Deoxy-5-trifluoromethyluridine, Trifluorothymine deoxyriboside, Trifluridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1686309
Famiglia di API
trifluridine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)