PHR3129
Repaglinide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
(S)-3-Methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butylamine N-acetyl-L-glutamate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1600824
Famiglia di API
repaglinide
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
YPDMBMNFFPWTOV-NXMISADUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)