PHR3127
Raltegravir Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-{2-[4-(Benzylcarbamoyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]propan-2-yl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001949
traceable to USP 1598267
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)