PHR3073
Pamabrom Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
8-Chlorotheophylline, 8-Chloro-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1121038
Famiglia di API
pamabrom
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)