Documenti fondamentali
PHR3059
Supelco
Nebivololo
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Narbivololo, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metilene)]bis[6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-metanolo] cloridrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.90
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1457833
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Azioni biochim/fisiol
Il nebivololo è un antagonista competitivo e altamente selettivo del recettore b1 con lievi proprietà vasodilatanti, dovute potenzialmente a un′interazione con il pathway L-arginina/NO. Viene utilizzato per il trattamento dell′ipertensione essenziale.
Il nebivololo è un antagonista competitivo e altamente selettivo del recettore b1 con lievi proprietà vasodilatanti, dovute potenzialmente a un′interazione con il pathway L-arginina/NO. Viene utilizzato per il trattamento dell′ipertensione essenziale. È 40 volte più selettivo per β1 rispetto a β2 ed è privo di attività simpaticomimetica intrinseca (ISA).
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)