PHR3037
Methimazole
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1411005
Famiglia di API
methimazole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
144-147 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)