PHR2994
Aminolevulinic Acid Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
1,3-Dioxo-2-isoindolinelevulinic acid methyl ester, Methyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1025737
Famiglia di API
aminolevulinic acid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)c2c(cccc2)C1=O)CC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C14H13NO5/c1-20-12(17)7-6-9(16)8-15-13(18)10-4-2-3-5-11(10)14(15)19/h2-5H,6-8H2,1H3
KFILPVALWMTVMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)