PHR2899
Cyromazine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine, Cyromazin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1161203
Famiglia di API
cyromazine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
223-227 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)