PHR2851
Acido (Z)-2-ammino-α-(metossiimino)-4-tiazolacetico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, ATMAA, Cefepime Dihydrochloride Monohydrate Impurity D (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1097680
Famiglia di API
cefepime
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/p-1/b9-4-
NLARCUDOUOQRPB-WTKPLQERSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)