PHR2811
Cinnarizine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Cinnarizine, 1-trans-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 1219
traceable to Ph. Eur. C2180000
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
cinnarizine
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)