PHR2804
Trimebutine maleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Trimebutine maleate salt, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001319
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
trimebutine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
FSRLGULMGJGKGI-BTJKTKAUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2