PHR2713
Glycopyrrolate Related Compound I
Sinonimo/i:
(RS)-3-[(SR)-2-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopentyl-2-hydroxyacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1296086
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)