PHR2664
Acido borico
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to NIST NIST951A
traceable to NIST NIST973
traceable to USP 1076341
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
boric acid
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1000 mg
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)