PHR2612
Isopropyl valproate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Propan-2-yl 2-propylpentanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
valproic acid
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
HRXNGKUCYZHOGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)