PHR2491
(S)-4-etil-4,9-diidrossi-1H-pirano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(S)-10-idrossi-camptotecina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1347610
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
irinotecan
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)