PHR2447
Diclofenac Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid, 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
diclofenac
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Brc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)O
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)