PHR2347
Antipyrine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Antipyrine, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. P0800000
traceable to USP 1040005
Famiglia di API
antipyrine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)