PHR2087
Nicotinamide Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Nicotinic acid nitrile, Nicotinonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
nicotinamide
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N#Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)