PHR1894
Exemestane Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1269061
Famiglia di API
exemestane
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4C(=C)C3)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
KQRGETZTRARSMA-DAELLWKTSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)