Documenti fondamentali
PHR1805
Supelco
Piperacillina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Piperacillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27N5O7S · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.57
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 1027
traceable to Ph. Eur. P1890000
traceable to USP 1541500
Famiglia di API
piperacillin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N4CCN(C(=O)C4=O)CC)c3ccccc3.O
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni.
Applicazioni
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono una multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Inserendo LRAB7665 nel riquadro per la documentazione qui sotto si può visualizzare un esempio di certificato di analisi per questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e può non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Linezolid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1885
Linezolid
Cefazolin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1291
Cefazolin
Imipenem Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1796
Imipenem
Metronidazole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1052
Metronidazole
Potassium clavulanate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33454
Potassium clavulanate
Aztreonam Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1785
Aztreonam
Emily Marsh et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 486, 265-268 (2018-08-18)
Therapeutic drug monitoring is used for aminoglycosides and vancomycin, and has been proposed for β-lactam antibiotics. Clinical blood samples in the ICU are often obtained via an existing vascular catheter rather than fresh needle phlebotomy. If antibiotics had previously been