PHR1729
Buprenorphine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Buprenorphine hydrochloride, [5α,7α(S)]-17-(Cyclopropylmethyl)-α-(1,1-dimethylethyl)4,5-epoxy-18,19-dihydo-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001109
traceable to USP 1078700
Famiglia di API
buprenorphine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
Descrizione generale
Buprenorphine Hydrochloride is a potent long-acting synthetic opiate analgesic.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)