PHR1645
Sodium Iron EDTA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1614239
Famiglia di API
sodium iron edta
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)