PHR1621
Butoconazole Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Butoconazole nitrate, (±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1082300
Famiglia di API
butoconazole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Butoconazole nitrate is an antifungal agent belonging to the imidazole class, used for the treatment of vaginal candidiasis. Its mode of action includes interruption of synthesis of cellular ergosterol and disruption of cell membrane.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)