PHR1346
Methylsulfonylmethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1437600
Famiglia di API
methylsulfonylmethane
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
238 °C (lit.)
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)