PHR1303
3,4,4` Trichlorocarbanilide (Triclocarban)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
triclocarban
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
254-256 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)