PHR1161
Procaine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, p-Aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, Novocaine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1564006
Famiglia di API
procaine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
155-156 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)