PHR1066
Residual Solvents Mixture - Class IIC
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Class IIC Solvent Mix
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP 467
traceable to USP 1601306
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)