Documenti fondamentali
PHL89387
Cimifugin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1CO)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)