Documenti fondamentali
PHL83435
Jacobine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.39
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]21(C3C(OC(=O)C4(OC4C)CC(C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)CC1)[O-]
InChI
1S/C18H25NO7/c1-10-8-18(11(2)26-18)16(21)25-13-5-7-19(23)6-4-12(14(13)19)9-24-15(20)17(10,3)22/h4,10-11,13-14,22H,5-9H2,1-3H3
NKRQJWQYBNTAEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)