Documenti fondamentali
PHL83270
α-Solamargine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
δ-Solanigrine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H73NO15
Numero CAS:
Peso molecolare:
868.06
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
N1[C@@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O)O[C@@H]8O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]8O)O)O)C)CO)C)CC4)C3)C)[C@@H]2C)CC[C@H](C1)C
InChI
1S/C45H73NO15/c1-19-9-14-45(46-17-19)20(2)30-28(61-45)16-27-25-8-7-23-15-24(10-12-43(23,5)26(25)11-13-44(27,30)6)57-42-39(60-41-36(53)34(51)32(49)22(4)56-41)37(54)38(29(18-47)58-42)59-40-35(52)33(50)31(48)21(3)55-40/h7,19-22,24-42,46-54H,8-18H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
MBWUSSKCCUMJHO-ZGXDEBHDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)