P2164021
Poli(etilen glicol)-a blocchi-poli(propilen glicol)-a blocchi-poli(etilen glicol)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
poloxamer
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)