P1500000
Phthalylsulfathiazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N4-Phthalylsulfathiazole, 2-[[[4-[(2-Thiazolylamino)sulfonyl]phenylamino]carbonyl]benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phthalylsulfathiazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
InChI
1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
PBMSWVPMRUJMPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>734.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 390 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)