O0150000
Omeprazolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-metossi-2-[[(4-metossi-3,5-dimetil-2-piridinil)metil]sulfinil]-1H-benzimidazolo, Antra, Losec
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
omeprazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)