NISTC1154A
Stainless Steel
NIST® SRM® C1154a, 19 Cr - 13 Ni
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Altre note
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Boron (B), Niobium (Nb), Nitrogen (N), Selenium (Se), Silver (Ag), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTC1154A | 4061834190783 |