NIST76A
Burnt refractory
NIST® SRM® 76a, Al203-40%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 75 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 76A_cert
SRM 76A_SDS
Altre note
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Lithium oxide (Li2O), Magnesium oxide (MgO), Phosphorus pentoxide (P2O5), Potassium oxide (K2O), Silicon dioxide (SiO2), Sodium oxide (Na2O), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2), Calcium oxide (CaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)