NIST762
Magnetic moment standard - nickel disk
NIST® SRM® 762
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
disc
Confezionamento
pkg of 6 mm dia
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Descrizione generale
SRM 762_cert
SRM 762_SDS
Altre note
Nickel(Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)