Documenti fondamentali
NIST617
Trace elements in glass
NIST SRM 617
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 4 wafers
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Potassium (K), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Boron (B), Copper (Cu), Gallium (Ga), Gold (Au), Iron (Fe), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)