NIST53E
Lead-base bearing metal (84Pb - 10Sb - 6Sn)
NIST® SRM® 53e
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 150 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 53E_cert
SRM 53E_SDS
Altre note
Antimony (Sb), Tin (Sn), Copper (Cu), Bismuth (Bi), Arsenic (As), Nickel (Ni), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)