Documenti fondamentali
NIST3287
Blueberry (Fruit)
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)