NIST2968
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
About This Item
Formula condensata:
C27H44O2
Codice UNSPSC:
41116107
Prodotti consigliati
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)