NIST2897A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2897a, nominal mass fraction 2%
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
NIST standard reference material
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Concentrazione
(nominal mass fraction 2%)
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 2897A_cert
SRM 2897A_SDS
Altre note
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)