NIST2740A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2740a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descrizione generale
SRM 2740A_cert
SRM 2740A_SDS
Altre note
Carbon monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)