NIST2152
Urea
NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)