Key Documents
N9252
Sigma-Aldrich
Naphthol AS phosphate disodium salt
≥98% purity, powder
Sinonimo/i:
2-Naphthalenecarboxamide, N-phenyl-3-(phosphonooxy)-, disodium saltdisodium;[3-(phenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl] phosphate
About This Item
Formula condensata:
C17H12NO5PNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Naphthol AS phosphate disodium salt, ≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Composizione
Water (by Karl Fischer): ≤ 34.3%
Phosphorus (dry basis): 7.6-8.8%
Sodium (dry basis): 10.6-13.2%
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P.2Na/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22;;/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
APGJTCWWLWOMQM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Naphthol AS phosphate disodium salt is intended for use as a substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase activities.
Substrati
Histochemical substrate for acid and alkaline phosphatase.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)