N7889
Nicergoline
analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(c34)[C@]1(C[C@@H](COC(=O)c5cncc(Br)c5)CN2C)OC
InChI
1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?